Print…
Ácido sulfúrico ≥90-91% acc. Gerber para análise, for the determination of fats in milk
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
APPC121010.1211EA 55.7 EUR
APPC121010.1211 APPC121010.1212 APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Ácido sulfúrico ≥90-91% acc. Gerber para análise, for the determination of fats in milk
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98,08 g/mol
Densidade: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II