Print…
Polifosfato de sódio (Sal de Graham), EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
1.06529.1000EA 49.6 EUR
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
Polifosfato de sódio (Sal de Graham), EMPLURA®, Supelco®
Polifosfato de sódio (Sal de Graham)
Fórmula: (NaO₃P)n
Densidade: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134118
Número CAS: 50813-16-6
EINECS: 233-782-9
Merck Index: 12,08814