Print…
Selenic acid 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
481513-100ML 481513-25ML
SIAL481513-100MLEA 509 EUR
SIAL481513-100ML SIAL481513-25ML
Selenic acid 40% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Selenic acid
Fórmula: H₂O₄Se
Número MDL : MFCD00012191
Número CAS: 7783-08-6
EINECS: 231-979-4