Print…
Ácido iodídrico 57% (w/w) em solução aquosa não estabilizada para análise, destilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodeto de hidrogénio
198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 54.9 EUR
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Ácido iodídrico 57% (w/w) em solução aquosa não estabilizada para análise, destilado
Ácido iodídrico
Fórmula: HI
Peso Molecular: 127.91 g/mol
Densidade: 1.7 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011347
Número CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %