Ácido clorídrico 36,5 - 38,0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
33257.P6
33257.Q9
33257.P6EA
88
EUR
33257.P6
33257.Q9
Ácido clorídrico 36,5 - 38,0% ACS
Ácido clorídrico
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether and benzene
Merck Reference: 14,4780
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Acidizing petroleum wells, chemical intermediate, ore reduction, food processing, pickling and metal cleaning, general cleaning, and laboratory reagent
Fórmula:
HCl Ponto de ebulição: 81,5…110 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1,19 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II Merck Index: 14,4780 |