Print…
Rifampicin, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
557303-1 557303-5
557303-1EA 134 EUR
557303-1 557303-5
Rifampicin, Millipore®
Rifampicin
Fórmula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Peso Molecular: 822.95 g/mol
Ponto de Fusão: 183…188 °C
Número MDL : MFCD00151389
Número CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382