Print…
Rifampicin
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
A2220.0001 A2220.0005
A2220.0001EA 80.2 EUR
A2220.0001 A2220.0005
Rifampicin
Rifampicin
Fórmula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Peso Molecular: 822.95 g/mol
Ponto de Fusão: 183…188 °C
Número MDL : MFCD00151389
Número CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382