Ácido iodídrico 57% (w/w) em solução aquosa estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
stab. with hypophosphorous acid 1,5%
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.701
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 126-127°
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Fórmula:
HI Ponto de ebulição: 126…127 °C Densidade: 1,701 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011347 Número CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II Merck Index: 14,4776 |