Ácido iodídrico 47% estabilizada ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Iodeto de hidrogénio
Estabilização:
1.5% estabilizado com ácido hipofosforoso
36490.AE
36490.AP
36490.AEEA
89.2
EUR
36490.AE
36490.AP
Ácido iodídrico 47% estabilizada ACS
Ácido iodídrico
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.50
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Fórmula:
HI Peso Molecular: 127.91 g/mol Densidade: 1.50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011347 Número CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8 II Merck Index: 14,4776 |