Glioxal 40% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
A16144.0DEA
368
EUR
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
Glioxal 40% (w/w) em solução aquosa
Glioxal
CAS No.: 107-22-2
Molecular Formula: C2H2O2
Formula Weight: 58.04
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -14°
Boiling Point: 104°
Merck Reference: 14,4509
MDL No.: MFCD00006957
Fórmula:
C₂H₂O₂ Ponto de ebulição: 104 °C Ponto de Fusão: –14 °C Densidade: 1,271 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006957 Número CAS: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 Merck Index: 14,4509 |