Print…
Silicato de sódio em solução aquosa, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
28079.363EA 80.7 EUR
28079.363 28079.320 28079.460
Silicato de sódio em solução aquosa, TECHNICAL
Silicato de sódio
Fórmula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Densidade: 1,34 g/cm³
Número MDL : MFCD00003492
Número CAS: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
UN: 3266
ADR: 8,III
Encomendar
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %