Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio) Reag. Ph. Eur. para análise de açúcar, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Fehling B solution
36019-1L
36019-500ML
36019-6X1L
36019-1LEA
98.3
EUR
36019-1L
36019-500ML
36019-6X1L
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio) Reag. Ph. Eur. para análise de açúcar, Fluka™
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio)
Ponto de ebulição:
100 °C (1.013 hPa) Ponto de Fusão: <0 °C Densidade: 1.23…1.25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012467 UN: 1824 ADR: 8 II |
Density (D 20/4) | 1.23 - 1.25 |
Application test | complying |