Print…
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio) for qualitative determination of reducing sugars
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fehling B solution
270790010 270790025
ACRO270790010EA 77.5 EUR
ACRO270790010 ACRO270790025
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio) for qualitative determination of reducing sugars
Reagente de Fehling II (L(+)-Tartarato de sódio e potássio em solução de hidróxido de sódio)
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.24 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065391
Número CAS: 6381-59-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O