Print…
G418 disulfato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G5013-1G G5013-250MG G5013-5G
SIALG5013-1GEA 127 EUR
SIALG5013-1G SIALG5013-250MG SIALG5013-5G
G418 disulfato, Sigma-Aldrich®
G418 disulfato
Fórmula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058314
Número CAS: 108321-42-2