G418 disulfato
Fornecedor: Promega
|
Atenção
|
V7981
V7982
V7983
PROMV7981EA
0
EUR
PROMV7981
PROMV7982
PROMV7983
G418 disulfato
G418 disulfato
Fórmula:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00058314 Número CAS: 108321-42-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...