Print…
G418 disulfato Biochemistry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
329400010 329400050
ACRO329400010EA 189 EUR
ACRO329400010 ACRO329400050
G418 disulfato Biochemistry
G418 disulfato
Fórmula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Peso Molecular: 692.72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058314
Número CAS: 108321-42-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Potency ≥650 µg/mg