Print…
L(+)-Ramnose monohidratada, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
83650-10G 83650-250G 83650-50G
SIAL83650-10GEA 138 EUR
SIAL83650-10G SIAL83650-250G SIAL83650-50G
L(+)-Ramnose monohidratada, Millipore®
L(+)-Ramnose monohidratada
Fórmula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Ponto de Fusão: 85…95 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149363
Número CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338