L(+)-Ramnose monohidratada ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
A16166.06
A16166.14
A16166.22
A16166.06EA
46.2
EUR
A16166.06
A16166.14
A16166.22
L(+)-Ramnose monohidratada ≥99%
L(+)-Ramnose monohidratada
Purity: 99%
CAS No.: 10030-85-0
Molecular Formula: C6H12O5.H2O
Formula Weight: 182.19 (164.17anhy)
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 5988592
Merck Reference: 14,8172
Optical Rotation: +8° (c=10 in water, 20h)
MDL No.: MFCD00149363
Fórmula:
C₆H₁₂O₅·1H₂O Ponto de Fusão: 89…94 °C Densidade: 1,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149363 Número CAS: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Merck Index: 14,8172 |