Print…
Lactose monohidratado, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
24945.291EA 35.1 EUR
24945.291 24945.360
Lactose monohidratado, GPR RECTAPUR®
Lactose monohidratado
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Ponto de Fusão: 223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Encomendar
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 54.4 - 55.9 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (120°C) 4.0 - 5.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm