Print…
Lactose monohidratado, pó, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37045.5000 1.37045.9029
1.37045.5000EA 548 EUR
1.37045.5000 1.37045.9029
Lactose monohidratado, pó, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP para produção biofarmacêutica, SAFC®
Lactose monohidratado
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Ponto de Fusão: 223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2