Print…
Lactose monohidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07660.0250 1.07660.1000
1.07660.0250EA 59.7 EUR
1.07660.0250 1.07660.1000
Lactose monohidratado, Millipore®
Lactose monohidratado
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Ponto de Fusão: 223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2