Print…
Lactose monohidratado, pó, EMPROVE® EXPERT JP, NF, BP, Ph. Eur. adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Milk sugar, Lactobiose
1.07656.9029 1.07656.9525
1.07656.9029EA 0 EUR
1.07656.9029 1.07656.9525
Lactose monohidratado, pó, EMPROVE® EXPERT JP, NF, BP, Ph. Eur. adequado para uso como excipiente, SAFC®
Lactose monohidratado
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Peso Molecular: 360.32 g/mol
Ponto de Fusão: 223
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2