Print…
Etanol-D1 99.5+ atom % D para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydroxy ethane-D1, Ethyl alcohol-D1, Ethanol-[²H₁], Methyl carbinol-D1
166320250 166321000
ACRO166320250EA 70.1 EUR
ACRO166320250 ACRO166321000
Etanol-D1 99.5+ atom % D para espectroscopia de RMN
Etanol-D1
Fórmula: C₂H₅DO
Peso Molecular: 47.06 g/mol
Ponto de ebulição: 78
Ponto de Fusão: –114.5 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Número CAS: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
UN: 1170
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %