Print…
Isohexano (mistura de isômeros), EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpentane
MQ300
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
1.04333.1000EA 76.9 EUR
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
Isohexano (mistura de isômeros), EMSURE® analysis_for, Supelco®
Isohexano (mistura de isômeros)
Fórmula: C₆H₁₄
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 60
Ponto de Fusão: –154 °C
Densidade: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009406
Número CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119484651-34
Encomendar
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)