4-Methyl-3-heptanol eritro + treo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20357.06
B20357.14
B20357.06EA
84.2
EUR
B20357.06
B20357.14
4-Methyl-3-heptanol eritro + treo ≥99%
4-Methyl-3-heptanol
Purity: 99%
CAS No.: 14979-39-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 98-99°/75mm
Beilstein Reference: 1733008
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004568
Fórmula:
C₈H₁₈O Ponto de ebulição: 98…99 °C (75 mmHg) Ponto de Fusão: –123 °C Densidade: 0,830 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004568 Número CAS: 14979-39-6 EINECS: 239-058-9 UN: 1987 ADR: 3,III |