Print…
2-Ethylcyclohexanol mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0365-25ML E0365-500ML E0365-100ML E0365-5ML
TCIAE0365-25MLEA 54 EUR
TCIAE0365-25ML TCIAE0365-500ML TCIAE0365-100ML TCIAE0365-5ML
2-Ethylcyclohexanol mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
2-Ethylcyclohexanol
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 79°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00001445
Número CAS: 3760-20-1
EINECS: 223-174-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e37f5f1736c394a1abf0078e0e37c4398b20c2d&vid=1416d72dbdb85e3e4685519b5541753271903f11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)