Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), nanopó APS 20-50 nm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45504.06
45504.14
45504.06EA
245
EUR
45504.06
45504.14
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), nanopó APS 20-50 nm
Cobre
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell)
Physical Form: CuO layer approx. 2nm
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Fórmula:
Cu Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010965 Número CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,II |