Print…
Selénio, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229865-100G 229865-20G 229865-5G
SIAL229865-100GEA 932 EUR
SIAL229865-100G SIAL229865-20G SIAL229865-5G
Selénio, pó, Sigma-Aldrich®
Selénio
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: 684,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III