Print…
Estanho ≥99.9999% (baseado nos metais), pedaços, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45481.06 45481.14 45481.22
45481.06EA 118 EUR
45481.06 45481.14 45481.22
Estanho ≥99.9999% (baseado nos metais), pedaços, Puratronic®
Estanho
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Silver-gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587