Print…
Chumbo ≥99.95% (baseado em metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
45602.A1 45602.30
45602.A1EA 148 EUR
45602.A1 45602.30
Chumbo ≥99.95% (baseado em metais), pó -100 mesh
Chumbo
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Physical Form: Atomized powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05410