Print…
Estanho 1.000 mg/l em 20% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86712.260EA 49.8 EUR
86712.260 86712.180
Estanho 1.000 mg/l em 20% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Tin Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%