Print…
Etanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Ethyl alcohol
83801.360EA 27.5 EUR
83801.360 83801.410 83801.290
Etanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Etanol
Atenção: CUIDADO : Este álcool é controlado. Contate-nos.
Fórmula: C₂H₅OH
Peso Molecular: 46.07 g/mol
Ponto de ebulição: 78.3
Ponto de Fusão: -117
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Encomendar
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890