Print…
Silica gel, grânulos, Chameleon® C 1 - 3 mm agente de secagem
Fornecedor: VWR Chemicals
83001.290EA 45 EUR
83001.290 83001.360 83001.260 83001.460
Silica gel, grânulos, Chameleon® C 1 - 3 mm agente de secagem
Silica gel
Non toxic dessicants, for adsorbing moisture from the atmosphere and gas streams, which contain iron salts as a colour indicator. The dry material has an intense orange colour and changes to a pale beige/white colour on adsorption of water.
  • Water adsorption capacity at 50% RH is a minimum of 23%
  • Loss on drying at 140 °C is less than 2%
  • At concentration of 10% in water, pH is from 1,5 to 5
  • Regeneration can be achieved by heating to 140 °C in a drying oven
Este produto absorve o vapor de água mantendo um ambiente seco para seus produtos. Quando a capacidade de adsorção do gel está esgotado as cores mudam de laranja para incolor.
O produto pode ser regenerado para uma cor laranja por aquecimento em um forno de secagem a 120-140 ° C durante aproximadamente 3 horas e em seguida, reutilizá-lo. É adequado para numerosas aplicações de secagem, embora isto não é recomendado para compostos fortemente ácidos ou fortemente alcalinos.
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Colour change Passes test
Particle size 1 - 3 mm
pH (20 °C; 5%) 2 - 5
Loss on drying (140 °C) Max. 2%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23%