Print…
Formaldeído 7,5%, TECHNICAL, tamponado (pH 7,0 ±0,2)
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
5534.9010EA 138 EUR
5534.9010 5534.1000
Formaldeído 7,5%, TECHNICAL, tamponado (pH 7,0 ±0,2)
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Peso Molecular: 30.03 g/mol
Ponto de ebulição: -19.3
Ponto de Fusão: -92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Encomendar
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2