Reagente de Luff-Schoorl's para determinação quatitativa de açúcares redutores
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
5058.5000EA
93.6
EUR
5058.5000
5058.1000
Reagente de Luff-Schoorl's para determinação quatitativa de açúcares redutores
Reagente de Luff-Schoorl's
Assay | Passes test |
Density (20/4) | 1.14 - 1.16 |
pH (20°C) | 9.80-10.40 |