Print…
Alaranjado de Metilo 0,04% em solução aquosa, TECHNICAL indicador de pH
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
31720.292EA 35.3 EUR
31720.292 31720.230
Alaranjado de Metilo 0,04% em solução aquosa, TECHNICAL indicador de pH
Alaranjado de Metilo
  • Faixa de transição: pH 3,1-4,4
Fórmula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Peso Molecular: 327.34 g/mol
Ponto de ebulição: 90
Ponto de Inflamação: 38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007502
Número CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Encomendar
Identification Passes test