Print…
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) Mercury(II)-sulfate sulfuric acid_80g/l, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_water
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
30891.295EA 41.4 EUR
30891.295 30891.420
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) Mercury(II)-sulfate sulfuric acid_80g/l, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_water
Dicromato de potássio
De acordo com padrão NFT 90-101
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Peso Molecular: 294.18 g/mol
Ponto de ebulição: >100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 398
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3289
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 12,07790
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed