Print…
Cloreto de benzetônio 0.004 mol/l, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
30497.293EA 33.7 EUR
30497.293 30497.327
Cloreto de benzetônio 0.004 mol/l, AVS TITRINORM solução volumétrica
Cloreto de benzetónio
Fórmula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Número MDL : MFCD00011742
Número CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed