Print…
Amido, solúvel, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
28610.291EA 387 EUR
28610.291 28610.187 28610.234
Amido, solúvel, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Amido, solúvel
Indicador de iodo em iodometria
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Encomendar
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test