Print…
L(+)-Glutamato de sódio monidratado ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
27872.298EA 159 EUR
27872.298
L(+)-Glutamato de sódio monidratado ≥99%, TECHNICAL
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Peso Molecular: 187,13 g/mol
Ponto de Fusão: 225…240 °C
Ponto de Inflamação: >225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150138
Número CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Encomendar
Assay Min. 99 %