Print…
Silica gel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Fornecedor: VWR Chemicals
27623.323EA 162 EUR
27623.323 27623.460
Silica gel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: > 1600 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
Encomendar
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm