Print…
Areia Fontainebleau, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
27460.295EA 35.5 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Areia Fontainebleau, TECHNICAL
Areia Fontainebleau
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Encomendar
Identification Passes test