Print…
Pedra-pomes, grânulos reagente analítico, lavado
Fornecedor: VWR Chemicals
26398.293EA 69.1 EUR
26398.293 26398.362
Pedra-pomes, grânulos reagente analítico, lavado
Pedra-pomes
Ponto de Fusão: > 500 °C
Número MDL : MFCD00148147
Número CAS: 1332-09-8
Encomendar
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0.5 %
Soluble chlorides Max. 0.05 %