Print…
Mistura cromosulfúrica (0.8% de óxido de crómio (VI), em ácido sulfúrico a 95%), TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
25333.247EA 58.5 EUR
25333.247 25333.327
Mistura cromosulfúrica (0.8% de óxido de crómio (VI), em ácido sulfúrico a 95%), TECHNICAL
Chromicsulphuric acid mixture (0.8% chromium(VI) oxide in sulphuric acid 95%)
Solução saturada de óxido de cromo hexavalente em H2SO4 95%
Fórmula: CrO₃
Número CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 3264
ADR: 8,II
Encomendar
Identification Passes test