Print…
Óleo de rícino, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
24667.290EA 87.6 EUR
24667.290 24667.368
Óleo de rícino, GPR RECTAPUR®
Óleo de rícino
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130746
Número CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Encomendar
Solubility in methanol Passes test
Acid value Max. 1
Density (20/4) 0.950 - 0.970
Iodine value 80 - 95
Saponification value 170 - 190
Non-saponifiable matter Max. 0.8 %