Print…
Florisil® 60-100 mesh para cromatografia
Fornecedor: VWR Chemicals
24278.182EA 47.9 EUR
24278.182 24278.295 24278.230
Florisil® 60-100 mesh para cromatografia
silicato de magnésio
Fórmula: MgO₃Si
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Encomendar
Identification Passes Test