Print…
Éter monobutílico do dietilenoglicol ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
23831.291EA 29 EUR
23831.291 23831.460
Éter monobutílico do dietilenoglicol ≥98%, TECHNICAL
Éter monobutílico do dietilenoglicol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 162.23 g/mol
Ponto de ebulição: 230.4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002881
Número CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Encomendar
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.433