Padrão de controle de qualidade Multi-elementos 3 em ácido nítrico ARISTAR® para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456444FEA
1300
EUR
456444F
456442D
Padrão de controle de qualidade Multi-elementos 3 em ácido nítrico ARISTAR® para ICP
Padrões
Cationic Standards
Multi-Element Standards
In 5% nitric acid solution.
15 Elementos 100 mg/l : Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise