Padrão de controle de qualidade Multi-elementos 2 em ácido nítrico com vestígios de ácido fluorídrico ARISTAR® para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
456432BEA
300.3
EUR
456432B
456434D
Padrão de controle de qualidade Multi-elementos 2 em ácido nítrico com vestígios de ácido fluorídrico ARISTAR® para ICP
Padrões
Cationic Standards
Multi-Element Standards
In 5% nitric acid solution with trace of HF.
7 Elementos : 50 mg/l Ag; 100 mg/l Al, B, Ba, Na; 1000 mg/l K; 500 mg/l Si
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise