Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido 98
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: IPTG
437144NEA 566 EUR
437144N 437145X 43714BD
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido 98
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Um análogo químico de galactose que não pode ser hidrolisado pela enzima beta-galactosidase. IPTG é um indutor da atividade de E. coli Lac, que atua através da ligação e inibição do repressor lac. Os genes controlados pela sequência do promotor / operador lac são expressos em níveis elevados na presença de IPTG. Essencialmente dioxano livre.
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Peso Molecular: 238.31 g/mol
Ponto de ebulição: 402
Ponto de Fusão: 109,5…110,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Encomendar
Assay Min. 98 %
Appearance White crystalline powder
IR Spectrum Passes test
Specific optical rotation (1 %; water) -33 to -31 °
Dioxane Max. 1 ppm
Water Max. 1 %